Beschreibung
- Block-Gewichte OIML M1 und M2 und Tonnengewichte aus schwarz lackiertem Gusseisen
- Dichte 7.200 kg/m3
- Toleranzen entsprechen OIML R111-1
- Lieferung in hochwertigen Schraubboxen aus Kunststoff mit Schraubdeckel, geeignet für Reinräume
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kalibriermasse |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 45.19 lb. |
| Klassifikation | OIML M1 |
| Material | Gusseisen |
| Gewicht (metrisch) | 20 kg |