Learn More
Invitrogen™ Humanes Blimp-1, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0433
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Blimp-1 synthetisches Peptid, PEP-0433, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem Blimp-1 überein. PEP-0433 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20313 verwendet werden.Spezifikation
639 | |
gereinigt | |
Blimp-1, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O75626 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
PRDM1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |