Learn More
Bleomycin-Sulfat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
Beschreibung
Bleomycin sulfate is used as a glycopeptide antibiotic. It is capable of inducing oxidative cleavage of the DNA backbone, leading to apoptosis and also degrades RNA, and has been reported to display selectivity for RNA over DNA. Bleomycin acts as a sclerosing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bleomycin-Sulfat wird als Glycopeptid-Antibiotikum verwendet. Es ist in der Lage, eine oxidative Spaltung des DNA-Grundgerüsts zu induzieren, was zu Apoptose führt und auch RNA abbaut, und es wurde berichtet, dass es die Selektivität für RNA gegenüber DNA anzeigt. Bleomycin wirkt als Sklerosierungsmittel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder DMSO
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bleomycin-Sulfat wird als Glycopeptid-Antibiotikum verwendet. Es ist in der Lage, eine oxidative Spaltung des DNA-Grundgerüsts zu induzieren, was zu Apoptose führt und auch RNA abbaut, und es wurde berichtet, dass es die Selektivität für RNA gegenüber DNA anzeigt. Bleomycin wirkt als Sklerosierungsmittel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder DMSO
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bleomycin sulfate |
Typ | Bleomycin Sulfate |
Physikalische Form | Pulver |
Merck Index | 14,1318 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water or DMSO |
Farbe | Weiß |
Menge | 10 mg |