Få mere at vide
Isofield™ Blazer LT Latex-Reinraumhandschuhe – kompatibel mit Reinraumklasse A/B
BIOPHARMA
Produktkode 30178902
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Förpackningsstorlek
200 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Größe unitSize
30178902 6 200 Paare
30178850 6,5 200 Paare
30178842 7 200 Paare
30178831 7,5 200 Paare
30178841 8 200 Paare
30178898 8,5 200 Paare
30178889 9 200 Paare
30178847 10 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30178902 missing translation for 'mfr' Isofield™ missing translation for 'supplierNo' 1063060LT
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Steriler Latex-Reinraumhandschuh mit starker Stulpe für GMP Note A und B, ISO Reinräume der Klasse 4 und höher. Ultrarein und dreifach mit deionisiertem Wasser gewaschen. Die Oberfläche ist glatt genug für doppeltes Anziehen und jede Charge des Blazer LT wird auf Endotoxin getestet und weist sehr niedrige Mengen an nachweisbarem Protein auf.
  • Sterile Latex-Reinraumhandschuhe
  • 300 mm (12 in.)
  • Handspezifisch
  • Naturfarben
  • Texturierte Handfläche und Finger
  • Bündchen mit Rollrand
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Gammabestrahlung, mindestens 25 kGy
  • Sterilitätssicherungsstufe 10-6
  • IPA-beständige Tintenbeutel
  • Akzeptables Qualitätsniveau (AQL) 0,65
  • Niedrige Partikelanzahl ≥ 0,5 μm (Zählungen/ cm² ) < 1200
  • Chemikalienspritzschutz Typ B (K, P, T)
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
  • Chemische Unschädlichkeit EN ISO 21420:2020
  • Größenangaben und Geschicklichkeit EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-2:2019
  • Luft- und Wasserleck EN ISO 374-2:2019
  • Chemischer Abbau EN ISO 374-4:2019
  • Chemische Permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viruspenetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • Sterilitätsvalidierungstest EN ISO 11137 Teil 2:2015
  • EU-Baumusterzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als Produkt der Kategorie III
  • UKCA-Typenzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (2016/425) in der in britisches Recht übernommenen und geänderten Fassung als Produkt der Kategorie III.
Tekniske data
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 10,23 Mio.
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use Reinraum
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 9,05 Mio.
Palm Thickness (Metric) 0.23 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,9 mil
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Grip Design Texturiert
Verpackungsart Einzelpaar-Packungen
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.