Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Messpipetten Typ 3, Klasse AS
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. Die BRAND™ Blaubrand™ AS Messpipetten aus AR-GLAS™ der Klasse 3 verfügen über Graduierungen mit DE-M-Markierung und sind für die Gesamtabgabe kalibriert. Typ 3 (null oben)
Marke:  BRAND™ 27708
103.91 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11878291
  • 120.00 CHF / 12 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Typ 3 (Null oben)
  • Mit DE-M-Markierungen
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
  • USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
±0,010 mL
360 mm
0,01 mL
2 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Messpipetten Typ 3, Klasse AS > Fassungsvermögen:2 ml; Farbcode:Weiß; Toleranz:±0,010 ml