Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messpipetten aus AR-GLAS™ Typ 2, Klasse AS
Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalk-Natron-Glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Messpipetten Klasse AS, Typ 2, sind konform mit Norm DIN EN ISO 835. Nennvolumen wird oben angezeigt. Chargennummer und ein beigefügtes Chargenzertifikat in der Originalverpackung enthalten. Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Marke: BRAND™ 27820
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Typ 2, mit Nennwert oben.
- DE-M-Markierung.
- Klasse AS.
- Konform mit DIN EN ISO 835-Normen.
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Wartezeit 5 Sekunden.
- Chargennummer und Zertifikat in der Originalverpackung.
- Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
DIN EN ISO 835, DIN 1769 | |
Kalknatronglas, Kalknatronglas | |
Typ 2 (Nennwerte oben), DE-M-Markierung | |
2 ml, mit 0,1 ml-Unterteilung |
AS | |
0,1 mL | |
Keine |