Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messpipetten aus AR-GLAS™ Typ 2, Klasse AS
Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalk-Natron-Glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Messpipetten Klasse AS, Typ 2, sind konform mit Norm DIN EN ISO 835. Nennvolumen wird oben angezeigt. Chargennummer und ein beigefügtes Chargenzertifikat in der Originalverpackung enthalten. Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Marke: BRAND™ 27825
Additional Details : Gewicht : 0.21000kg
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Typ 2, mit Nennwert oben.
- DE-M-Markierung.
- Klasse AS.
- Konform mit DIN EN ISO 835-Normen.
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Wartezeit 5 Sekunden.
- Chargennummer und Zertifikat in der Originalverpackung.
- Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
Wattestopfen | |
Weiß | |
450 mm |
DIN EN ISO 835, DIN 1769 | |
AR-GLAS™ Kalknatronglas, Kalknatronglas | |
Typ 2 (nominale Werte oben), DE-M-Markierung | |
6/Pckg. | |
25 ml | |
Messpipette |