Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichteter Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas gemäß DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichtete Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, halten bei Brüchen Glasfragmente mit der Schutzschicht fest. Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben wird die elektrostatische Aufladung nicht erhöht. Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
Marke: BRAND™ 36550
92.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Die PUR-Beschichtung umhüllt die Messkolben wie eine schützende Haut. Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung die Glasfragmente zusammen.
- Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben erhöht sich die elektrostatische Aufladung nicht.
- Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
- Die maximale Betriebstemperatur bei trockener Hitze beträgt 135 °C (Expositionsdauer < 30 min).
- Häufiges Autoklavieren bei 121 °C reduziert den Splitterschutz.
- Reinigung bis max. 95 °C.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
200 ml | |
Enghals | |
±0.15 ml | |
14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent mit hellblauer Beschichtung | |
Borosilikatglas | |
2 Stück | |
A |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
-
Brand BLAUBRAND volumetric flasks PURprotect
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
32Stunden
9Minuten
41Sekunden
3