Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ graduierte Pipette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
:
Volumen: 25 ml
Beschreibung
- Typ 3 (Null oben)
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Wartezeit 5 Sekunden
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,1 ml |
| Aspiratorstopfen | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835 |
| Klasse | AS |
| Beschreibung | TD, Ex |
| Material | AR-GLAS |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,1 ml |
| Volumen (metrisch) | 25 ml |