Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS mit Zertifikat
Artikelnummer. 15613894 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 mL
10 ml
30 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15613894
Marke: BRAND™ 950608
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS wird mit einem USP-Zertifikat geliefert und bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
  • AR-GLAS™ Konstruktion gemäß DIN EN ISO 648
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Klasse AS, DE-M-Markierung
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Mit USP-Chargenzertifikat.
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,01 ml USP
Kalibriert Yes
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648
Klasse AS
Material AR-GLAS
Skala Yes
Graduierungsart DE-Markierung
Farbe Orange
Volumen (metrisch) 6 mL
Länge (metrisch) 400 mm
Typ Volumetric Bulb Pipet