Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messzylinder, Klasse A
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Graduierter Zylinder mit Ausguss und sechseckigem Glasfuß
- Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 4788
- Klasse A, DE-M-Markierung
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Aufgedruckte blaue Graduierungen
- Mit USP-Chargenzertifikat
- Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Kalibrierung | Volumenaufnahme |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788, USP |
| Class | A |
| Höhe (metrisch) | 115 mm |
| Tolerance Metric | ± 0,05 ml |
| Typ | Messzylinder |
| Material | Borosilikatglas |
| Mehr anzeigen |