Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messzylinder, Klasse A
Artikelnummer. 15230908 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15230908 100 ml 2 Stück
15260908 1000 ml 1 Stück
15290898 10 ml 2 Stück
15210908 50 ml 2 Stück
15287289 5 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15230908 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 32838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.20 CHF
    24.32 CHF / 2 Stück
    Sparen 18.88 CHF
    43% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Basis verfügt über einen sechseckigen Glasfuß für Stabilität. Der Ausguss ermöglicht ein einfaches Ausgießen ohne Spritzer.
  • Graduierter Zylinder mit Ausguss und sechseckigem Glasfuß
  • Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 4788
  • Klasse A, DE-M-Markierung
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Aufgedruckte blaue Graduierungen
  • Mit USP-Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 100 ml
Enthält Ausguss, Sechskantfuß
Umfang DE-Markierung
Graduierungen 1 ml
Fehlergrenze ± 0.5 ml
Kalibrierung Volumenaufnahme
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Class Klasse A
Höhe (metrisch) 260 mm
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788, USP
Toleranz ±0,25 ml
Produkttyp Messzylinder