Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bulb Pipettes 1-Mark
Class AS, 1-Mark Bulb Pipettes offer higher measurement accuracy than graduated pipettes.
Marke:  BRAND™ 230602
115.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16397967
  • 119.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • AR-Glas™
  • Klasse 1-Mark-Graduierung
  • Mit Chargenkonformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse AS
1-Mark-Graduierungen
1 ml
AR-GLAS
Chargenkonformitätsbescheinigung
Vollpipette
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Bulb Pipettes 1-Mark > Pipette mit Peleus-Ball; Volumen (metrisch): 1 ml