Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Automatische Büretten mit Zwischensperrhahn
Artikelnummer. 10110471 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10110471
Marke: BRAND™ 22764
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die automatische Bürette mit Granulatstruktur umfasst eine 2000-ml-Flasche aus Natronkalkglas und einen seitlichen Schellbach-Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Küken. Graduierungen liegen innerhalb der durch DIN und ISO definierten Fehlergrenzen und verfügen über eine DE-M-Markierung.
  • Aus Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 385.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Schellbachstreifen.
  • Enthält Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel (Zwischen-Absperrhahn mit PTFE-Küken).
  • Automatische Nullstellung.
  • Zwischen-Absperrhahn 4 NS/19 zum Umpumpen von Restflüssigkeit.
  • Gesamthöhe ca. 1 m inkl. 2000-ml-Flasche (Kalknatronglas).
  • Alle automatischen BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche, Nadelventil-Sperrhahn und PTFE-Spindel
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.02 ml
Enthält Schellbachstreifen
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,02 mL
Typ Automatische Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385, USP