Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben der Klasse A mit geflanschtem Rand
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt DIN EN ISO1042-Normen. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben der Klasse A mit Flanschrand verhindern Abrutschen bei der Aufhängung mithilfe einer Klammer. Chargennummer und Einzelzertifikat enthalten. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Marke: BRAND™ 37047
Additional Details : Gewicht : 0.01250kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Gewulsteter Rand verhindert ein Rutschen aus einer Klammer.
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Chargennummer und ein Chargenzertifikat.
- DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
2 Stück |
DIN EN ISO 1042, DakkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich. | |
25 ml | |
±0.04 ml | |
±0.04 ml |