Learn More
Blasticidin S-Hydrochlorid, Phytopure™, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17630877 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17630877 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17630877 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215047783
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synonym: BLA-S, Cytovirin, Blasticidin S-Hydrochlorid, 4-[[3-Amino-5-[(Aminoiminomethyl)-1-Oxopentyl]amino]-1-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-Pyrimidinyl)-1,2,3,4-Tetradeoxy-b-D-Erythro-Hex-2-Enopyranuronsäure
Blasticidin S-Hydrochlorid ist ein Breitspektrum-Nukleosid-Antibiotikum, das die Proteinsynthese in prokaryotischen und eukaryotischen Organismen hemmt. Es eignet sich für die Auswahl von Zellen, die Plasmide tragen, die eine Blastizidinresistenz erzeugen. Blasticidin S wird als Selektionsmittel für transformierte Zellen verwendet, die die Resistenzgene BLS, BSR oder BSD enthalten, wurde zur Auswahl von HEK293-T-Zellen mit TLR-2-Konstrukten und HEK-D5-Zellen verwendet und wird auch zur Untersuchung der Proteinsynthese auf der Ebene der Bildung von Peptidbindungen verwendet. Nutzungshinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Powder
CAS 3-9-3513
Quelle Streptomyces griseochromogenes
Sterilität Non-sterile
Menge 250 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S Hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Blasticidin S Hydrochloride