Learn More
Blasticidin-S, Hydrochlorid, 99.2 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437731 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437731 100 mg 100 Milligramm
11417731 25 mg 25 Milligramm
11427731 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437731 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215047780
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3-9-3513
Summenformel C17H27ClN8O5
Molekulargewicht (g/mol) 458.90
InChI-Schlüssel YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonym BLA-S, Cytovirin
SMILES Cl.CN(CCC(N)CC(=O)NC1C=CC(OC1C(O)=O)N1C=CC(N)=NC1=O)C(N)=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blasticidin S-Hydrochlorid
Typ Blasticidin S-Hydrochlorid
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Prozentgehaltsbereich 0.992
Formelmasse 458.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S Hydrochlorid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.