Learn More
Melford Blasticidin S HCl-Lösung 10 mg/ml
Beschreibung
Blasticidin S HCl Lösung 10 mg/ml wird häufig in verschiedenen Forschungs-, molekularbiologischen und biotechnologischen Anwendungen eingesetzt.
Im Bereich der Biowissenschaften wird Blasticidin S HCl Lösung 10 mg/ml hauptsächlich als Selektionsmittel in Zellkultur- und molekularbiologischen Experimenten eingesetzt. Es wird Zellkulturmedien beigemischt, um Zellen, die die gewünschte genetische Modifikation oder das Resistenzgen nicht enthalten, selektiv abzutöten. Dies ermöglicht es Forschern, Zellen, die erfolgreich mit dem gewünschten Gen transfiziert oder transformiert wurden, gezielt zu züchten und zu untersuchen.
Blasticidin S wirkt durch die Hemmung der Proteinsynthese sowohl in prokaryotischen als auch in eukaryotischen Zellen. Es blockiert die Peptidyltransferase-Aktivität des Ribosoms, was zum vorzeitigen Abbruch der Proteinsynthese und schließlich zum Zelltod führt.
Dieses Antibiotikum wird häufig bei der Herstellung stabiler Zelllinien verwendet, die rekombinante Proteine oder Gene von Interesse exprimieren. Es bietet die Möglichkeit, Zellen auszuwählen und zu erhalten, die das gewünschte genetische Konstrukt integriert haben, und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug in der Gentechnik und in Studien zur Proteinexpression.
Darüber hinaus findet Blasticidin S HCl Lösung 10 mg/ml Anwendung in Genomeditierungstechnologien wie CRISPR-Cas9. Es kann als selektierbarer Marker verwendet werden, um Zellen zu identifizieren und zu isolieren, die erfolgreich einer Genomeditierung unterzogen wurden, wodurch die Erzeugung genetisch veränderter Zelllinien oder Organismen erleichtert wird.
Wird als sterile Lösung mit einer Konzentration von 10 mg/ml in HEPES-Puffer geliefert.
Erhältliche Verpackungen:
B12150-0,1 (100 mg) = insgesamt 5 x 20 mg
B12150-0,2 (200 mg) = insgesamt 10 x 20 mg
B12150-0,5 (500 mg) = insgesamt 25 x 20 mg
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Blasticidin S HCl Solution 10 mg/ml |
| CAS | 3-9-3513 |
| Menge | 100 mg |
| Summenformel | C17H26N8O5-HCl |