Learn More
Scientific Industries SI™ BLANK FOAM INSERTS (2)
Artikelnummer. 15587315 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vortex-Genie2 vertiefte Plattform
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15587315 Vortex-Genie2 vertiefte Plattform 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15587315 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20 CHF
    22.18 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.02 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht die Positionierung von Gefäßen mit unüblicher Form. Die Scientific Industries SI™ leeren Schaumstoffeinsätze bestehen aus hochdichtem Schaum und passen in eine Vortex-Genie 2 vertiefte Plattform.
  • Hergestellt aus Schaumstoff hoher Dichte
  • Anpassbar an Gefäße mit unüblichen Formen.
  • Passt in die vertiefte Plattform
  • Zur Verwendung mit der Vortex-Genie 2 -Mischer-Produktfamilie und mit dem Vortex-Genie Pulse.
  • Ein Einsatz ist im großen Proben-Set enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Schaumstoff hoher Dichte
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie2 vertiefte Plattform