Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen aus Klarglas Typ 1, mit Tropfpipette
Artikelnummer. 14863572 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 14863572
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht die präzise und zuverlässige Abgabe verschiedener Proben. Fisherbrand™ Klarglasfläschchen des Typs 1 mit Tropfenbaugruppe sind aus durchsichtigem Neutralglas des Typs 1 gefertigt.
  • Mit Gewindehals
  • Mit schwarzen Kappen und Glaskolben
  • Tropfer sind montiert, aber nicht an Fläschchen angebracht
  • Die Tropfereinheit besteht aus einem Tropfröhrchen aus Klarglas befestigt an einem Polypropylenverschluss mit Naturkautschukkolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 5 ml
Flaschenhalstyp Schraubgewinde
Gewindetyp Schraube
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Tropfvorrichtung
Höhe (metrisch) 43 mm
Menge 40/Pckg.
Typ Screw Thread Vial