Learn More
WHEATON™ Schwarzer Schraubverschluss
Artikelnummer. 30286523 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
140/Packung
190/Packung
231/Pk.
264/Packung
399/Pk.
666/Packung
882/Pk.
Packungsgröße:
140 Stück
190 Stück
231 Stück
264 Stück
399 Stück
666 Stück
882 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30286523 666/Packung 666 Stück
30286506 882/Pk. 882 Stück
30286528 399/Pk. 399 Stück
30286513 231/Pk. 231 Stück
30286516 264/Packung 264 Stück
30286511 190/Packung 190 Stück
30286515 140/Packung 140 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30286523 Lieferant WHEATON™ Lieferanten-Nr. 110060666
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Röhrenförmige Dramfläschchenverschlüsse
  • WHEATON™ Röhrenförmige Dramfläschchen werden aus klarem Borosilikatglas mit einer Wärmeausdehnung von 5,1 hergestellt und verwendet WHEATON™ Schwarze Polypropylen-Kappen mit Folienauskleidung
  • Sowohl Fläschchen als auch Verschlüsse eignen sich zur Aufbewahrung, Präsentation, Probenentnahme und für Apothekenanwendungen.
  • Die Fläschchen verfügen über ein Stützgewinde und passen auf die schwarzen Polypropylen-Dramfläschchenverschlüsse mit Stützgewinde und Folienauskleidung. Ihr Volumen reicht von 1,75 ml bis 28 ml.
  • Dram-Vial-Verschlüsse sind nur in Schwarz erhältlich, bestehen aus Polypropylen, haben eine Folienauskleidung und bieten gute Barriereeigenschaften sowie Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, Ketonen und Alkoholen.
  • Schwarze, mit Polypropylenfolie ausgekleidete Dramfläschchenverschlüsse werden separat verkauft, passend zu den Fläschchengrößen und der jeweiligen Packungsgröße.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Polypropylen
Vorgeschlitzt No
Sterilität Unsteril
Menge 666/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Schraubverschluss