Learn More
Gravis Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Artikelnummer. 11733793
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
48 mm TS
58 mm TS
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
11733793 48 mm TS 100 Stück
11783793 58 mm TS 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11733793 Lieferant Gravis Lieferanten-Nr. B00455S100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.05 CHF
    36.11 CHF / 100 Stück
    Sparen 2.94 CHF
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Flaschenhalsgrößen. Gravis Schwarze Polypropylen-Schraubkappen sind langlebig und widerstandsfähig.
  • Wasserdicht
  • Erhältlich mit Polyvinyl- oder Polyethylenschaumauskleidung
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 100Pack
Menge 100 Packung
Gewindegröße (metrisch) 48 mm TS
Auskleidungsmaterial Polyethylenschaum
Produkttyp Kappe