Learn More
Kisico™ Schwarze mehrfach gefütterte Schraubverschlüsse
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 55
GL 68
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
Beschreibung
- Aus schwarzem Polypropylen
- Mit Polyvinyl-Einlagen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Black |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 68 |
| Auskleidungsmaterial | Poly-Liner |
| Verschlusstyp | Screw Cap |