Learn More
Gravis Kappen aus Phenolharz
Artikelnummer. 11723863
Click to view available options
Auskleidungsmaterial:
Butyl-PTFE
Gummi
Polyethylenbeschichtetes Spanholz
Polyethylenschaum
Polyvinyl
Gewindegröße (metrisch):
18 mm
18 mm Polyex
18 mm Teflon™
28 mm
28 mm PVDC
28 mm Polyex
30 mm
30 mm Polyex
30 mm Teflon™
33 mm AS
35 mm Polyex
35 mm Teflon™
38 mm TS
40 mm
40 mm Polyex
40 mm Teflon™
48 mm AS
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11723863
Marke: Gravis P09028S100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Flaschenhalsgrößen. Gravis Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenolharz sind langlebig und belastbar.
  • Polyethylen-beschichtete Spanplatten, temperaturbeständig bis 80 °C
  • Gummieinlagen vollständig autoklavierbar
  • Die Einlagen aus Polyethylenschaum sind temperaturbeständig bis zu 60 °C
  • Einlagen aus Butyl-PTFE vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Packung 100Pack
Menge 100 Packung
Gewindegröße (metrisch) 28 mm Polyex
Auskleidungsmaterial Polyethylenschaum
Produkttyp Kappe