Learn More
Fisherbrand™ Kappen aus schwarzem Phenol
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
18-400
20 – 400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Menge:
12
576
1600
3100
5500
Packungsgröße:
1600 Stück
3100 Stück
5500 Stück
576 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Menge | 12 |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Halsausführung | 22-400 |
| Closure Included | Nein |
| Produkttyp | Beschichteter Verschluss |
| Verschlussauskleidung | Polyethylen-Konus |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |