Learn More
Fisherbrand™ Kappen aus schwarzem Phenol
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
18-400
20 – 400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Menge:
12
576
1600
3100
5500
Beschreibung
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Menge | 3100 |
Typ | Beschichteter Verschluss |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Halsausführung | 28-400 |
Closure Liner | Polyethylen-Konus |
Closure Included | Nein |
Verschlussmaterial | Phenolharz |