Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Reaktionsfeldern für den Einsatz in der Diagnostik
Click to view available options
Wellanzahl:
12
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Abmessungen ca. 76 x 26 mm
- Stärke ca. 1 mm (Toleranz ± 0,05 mm)
- Mit 90° geschliffenen Kanten
- Mit seidenmattem Beschriftungsfeld von ca. 20 mm auf einer Seite
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- In Schachteln zu 50 Stück verpackt, 50 Schachteln im Umkarton
Spezifikation
Spezifikation
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Anzahl pro Karton | 2500 |
Anzahl pro Packung | 50 |
Edges | 90°, geschliffen |
Frosted | Ja |
Material | Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse |
Precleaned | Ja |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Typ | Mikroskopobjektträger |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Reaktionsfeldern für den Einsatz in der Diagnostik >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur