Learn More
Macherey Nagel Schwarzes Filterpapier MN 220
Zur Identifizierung kleiner Mengen leichter Präzipitate.
Marke: Macherey Nagel 409007
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Schwarz gefärbt mit einem Schwefelfarbstoff
- Wird zur Identifizierung kleiner Mengen von Lichtpräzipitaten verwendet, z. B. zum Nachweis von Fluor oder Silikon
Spezifikation
85 g/m2 | |
MN 220 | |
0,17 mm |
45 s | |
100/Packung | |
70 mm |