Learn More
Brady™ Druckerband für Thermotransferdrucker der 7940 Serie, schwarz
Artikelnummer. 11528814
Click to view available options
Breite (metrisch):
35 mm
65 mm
85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11528814
Marke: Brady™ 804458
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Band für Brady Drucker BBP11 und BBP12
  • Universal-Wachsband mit Standardleistung für Papier und temporäre Beschriftung
Spezifikation
Farbe Blau
Länge (metrisch) 70 m
Breite (metrisch) 35 mm
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm I.D.
Beschreibung Black 7940 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Menge Je 1
Alternate Part Number R7940-35X70/O