Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker, schwarz, 6400 Serie
Artikelnummer. 11583035
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
984 ft.
984 ft.
Breite (angloamerikanisch):
1,57 in.
3,27 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
11583035 984 ft. 1,57 in. 1 in. 1 Stück
11503045 984 ft. 3,27 in. 1 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11583035 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 066261
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbband mit hoher Dichte und ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen
Drucker-Kompatibilität:
  • BBP81
  • Brady BBP11
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • PAM 3000
  • Tagus T200
  • Tagus T300
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81 Etikettendrucker, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1,57 in.
Länge (metrisch) 299,9 m
Breite (metrisch) 40 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 2,54 cm
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz
Format Farbband
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hervorragende Kratzfestigkeit
Menge Je 1
Alternate Part Number R6406