Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker, schwarz, 6400 Serie
Artikelnummer. 11503045 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
984 ft.
984 ft.
Breite (angloamerikanisch):
1,57 in.
3,27 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
11503045 984 ft. 3,27 in. 1 in. 1 Stück
11583035 984 ft. 1,57 in. 1 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11503045 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 066264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00 CHF
    181.12 CHF / 1 Stück
    Sparen 19.88 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbband mit hoher Dichte und ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen
Drucker-Kompatibilität:
  • BBP81
  • Brady BBP11
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • PAM 3000
  • Tagus T200
  • Tagus T300
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP72 Etikettendrucker, BBP81 Etikettendrucker, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Breite (angloamerikanisch) 3,27 in.
Länge (metrisch) 299.9 m
Breite (metrisch) 83 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 2.54 cm
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz
Format Farbband
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Zertifizierung/Konformität RoHS 2005/618/EG, 2002/95/EG
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hervorragende Kratzfestigkeit
Menge Je 1
Alternate Part Number R6402