Learn More
Biuret, Mikromol
Artikelnummer. 30458280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30458280 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458280 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1467.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Biuret, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biuret
CAS 108-19-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Biuret
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H5 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide
InChI-Formel InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES NC(=O)NC(=O)N
IUPAC-Name Carbamoylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 103.08
Menge 25 mg
Formelmasse 103,0382 g/mol