Learn More
Bitoscanate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052205 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052205 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1837.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bitoscanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bitoscanate
CAS 4044-65-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bitoscanate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H4 N2 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzene, 1,4-diisothiocyanato-, Isothiocyanic acid, p-phenylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanat, Bitoscanate, Jonit, PDITC, Phenylene-1,4-diisothiocyanate, WM 842, p-Phenylene bisisothiocyanate, p-Phenylene diisothiocyanate
InChI-Formel InChI=1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
SMILES S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
IUPAC-Name 1,4-Diisothiocyanatobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 192.26
Menge 250 mg
Formelmasse 191,9816 g/mol