Learn More
Gibco™ BiTek™ Fermentation Broth
Beschreibung
Gibco™ BiTek™ Fermentationsbouillon ist eine bakterielle Fermentation betsehend aus Inhaltsstoffen, die eine hervorragende Konsistenz, Leistung und Löslichkeit aufweisen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bakterielle Fermentation |
| Produktlinie | BiTek |
| Menge | 10 kg |