missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ BITE Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA598672
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BITE Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
CEP70 plays a role in the organization of both preexisting and nascent microtubules in interphase cells. During mitosis, it is required for the organization and orientation of the mitotic spindle.
Spezifikation
| BITE | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CEP70 | |
| 6720484E09Rik; BITE; C030018L16Rik; centrosomal protein 70; centrosomal protein 70kDa; Centrosomal protein of 70 kDa; CEP70; I79_009119; p10-binding protein; testicular tissue protein Li 36 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 80321 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 5 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Q8NHQ1 | |
| CEP70 | |
| Recombinant Human Centrosomal protein of 70 kDa protein (99-276AA). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur