Learn More
Bispyribac-Natrium 100 μg/ml in Acetonitril/Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321793 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321793 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10657000WL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bispyribac-sodium
CAS 125401-92-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bispyribac-sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H17 N4 O8 . Na
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)[O-])n1
IUPAC-Name Natrium;2,6-Bis[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoat
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molekulargewicht (g/mol) 452.35
Menge 1 mL
Formelmasse 452.0944 g/mol