Learn More
Bisphenol S Monosulfat-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30009891
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009891 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30009891 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5196285MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Summenformel C12H8Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 374.3
Synonym 4-((4-Hydroxyphenyl)sulfonyl)phenyl Hydrogen Sulfate Disodium Salt, BPS Monosulfate Disodium Salt;
IUPAC-Name Disodium; [4-(4-Oxidophenyl)Sulfonylphenyl] Sulfat
SMILES O=S(OC(C=C1)=CC=C1S(C2=CC=C(O[Na])C=C2)(=O)=O)(O[Na])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Bisphenol S Monosulfate Disodium Salt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bisphenol S Monosulfate Disodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O7S2.2Na/c13-9-1-5-11(6-2-9)20(14,15)12-7-3-10(4-8-12)19-21(16,17)18;;/h1-8,13H,(H,16,17,18);;/q;2*+1/p-2
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 5 mg
Reinheit (%) >95%