Learn More
Alfa Aesar™ Bisphenol F-Acetatpropionat, Epoxidharz, EC-298
Gut geeignet für die Verwendung in Epoxid/(Meth)acrylat-Hybrid-Hitzehärterzusammensetzungen
Marke:  Alfa Aesar™ 046724.14
Additional Details : Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437295
  • 58.88 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab
26-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1071466-53-9
298.338
JARUUDOWTQBKKU-UHFFFAOYSA-N
59317436
CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
C18H18O4
MFCD22380705
4-4-acetyloxy phenyl methyl phenyl propanoate, bisphenol f acetate propionate, epoxy curative, ec-298
[4-[(4-acetyloxyphenyl)methyl]phenyl]-Popanoat
Spezifikation
Bisphenol F acetate propionate
1071466-53-9
C18H18O4
4-4-acetyloxy phenyl methyl phenyl propanoate, bisphenol f acetate propionate, epoxy curative, ec-298
JARUUDOWTQBKKU-UHFFFAOYSA-N
[4-[(4-acetyloxyphenyl)methyl]phenyl]-Popanoat
59317436
Flüssig
25g
Epoxy curative, EC-298
1.13
MFCD22380705
Soluble in ethanol,ether,chloroform,alkali; slightly soluble in DMSO; insoluble in carbon disulfide.
CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
298.338
298.34
Gelb
150°C (302°F)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation