Learn More
Bisphenol F-Acetatpropionat, Epoxidharz, EC-298, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080194
40.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1071466-53-9
C18H18O4
298.338
MFCD22380705
JARUUDOWTQBKKU-UHFFFAOYSA-N
4-4-acetyloxy phenyl methyl phenyl propanoate, bisphenol f acetate propionate, epoxy curative, ec-298
59317436
[4-[(4-acetyloxyphenyl)methyl]phenyl]-Popanoat
CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1071466-53-9
C18H18O4
298.338
MFCD22380705
JARUUDOWTQBKKU-UHFFFAOYSA-N
4-4-acetyloxy phenyl methyl phenyl propanoate, bisphenol f acetate propionate, epoxy curative, ec-298
59317436
[4-[(4-acetyloxyphenyl)methyl]phenyl]-Popanoat
CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
Gut geeignet für die Verwendung in Epoxid/(Meth)acrylat-Hybrid-Hitzehärterzusammensetzungen
Bisphenol F acetate propionate does not impede free radical cure, thermoset adhesives, used as curative for epoxy/(meth) acrylate hybrids, hybrid epoxy/free radical thermosets. Bisphenol F is used to make epoxy resins and coatings for various applications, such as lacquers, varnishes, liners, adhesives, plastics, water pipes, dental sealants, and food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bisphenol F acetate propionate
Farbe Gelb
Namenshinweis Epoxy curative, EC-298
Physikalische Form Flüssig
Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,chloroform,alkali; slightly soluble in DMSO; insoluble in carbon disulfide.
Menge 25 g
Formelmasse 298.34
Flammpunkt 150°C (302°F)