Learn More
Bisphenol-A-diglycidylether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363696 500 g 500 Gramm
11343696 25 g 25 Gramm
11353696 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14817.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1675-54-3 | C21H24O4 | 340.419 g/mol
Bisphenol A diglycidyl ether is used to inhibit the peroxisome proliferator-activated receptor (PPARγ) and adipocyte differentiation and it induce apoptosis in tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bisphenol A-Diglycidyl-Ether wird zur Hemmung des durch Peroxisomproliferator aktivierten Rezeptors (PPARγ) und der Adipozyten-Differenzierung eingesetzt und induziert Apoptose in Tumorzellen.
Löslichkeit
Löslich in 100 % Ethanol, Dimethylsulfoxid (100 mM), Dimethylformamid, Chloroform, Methanol und Ethanol (50 mM). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1675-54-3
Summenformel C21H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 340.419
MDL-Nummer MFCD00080480
InChI-Schlüssel LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol a diglycidyl ether, 2,2-bis 4-glycidyloxyphenyl propane, epoxide a, epophen el 5, badge, dian diglycidyl ether, diglycidyl bisphenol a, epi-rez 510, bpdge, dgeba
PubChem CID 2286
ChEBI CHEBI:34578
IUPAC-Name 2-[[4-[2-[4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxiran
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2)C3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisphenol A diglycidyl ether
Dichte 1.17
Brechungsindex 1.573
Menge 500 g
Beilstein 299026
Löslichkeitsinformationen Soluble in 100% ethanol,dimethyl sulfoxide (100 mM),dimethyl formamide,chloroform,methanol,and ethanol (50 mM). Insoluble in water.
Formelmasse 340.42