Learn More
Bisphenol A bis(4-aminophenyl)ether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324411 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324411 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10655525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
CAS 13080-86-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C27 H26 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 4,4'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[benzenamine] (ACI), Aniline, 4,4'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]di- (7CI, 8CI), 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy)dianiline, 4,4'-[Isopropylidenebis(1,4-phenylene)dioxy]dianiline, 4,4'-Propane-2,2-diylbis(4,1-phenyleneoxy)dianiline, 4-[4-[2-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]benzenamine, [4-(4-[1-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy)phenyl]amine, BAPP, Bisphenol A bis(4-aminophenyl) ether
InChI-Formel InChI=1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
SMILES CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
IUPAC-Name 4-[4-[2-[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]anilin
Molekulargewicht (g/mol) 410.507
Menge 10 mg
Formelmasse 410,199 g/mol