Learn More
Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 376.144 |
| Reinheit (%) | >95% |