missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bisphenol A (3-Chlor-2-hydroxypropyl)glycidylether, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30312336
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312336 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30312336 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10655540

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether
CAS 13836-48-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl) Glycidyl Ether
Versandbedingung +20°C
Summenformel C21 H25 Cl O4
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 1-Chloro-3-[4-[1-methyl-1-[4-(2-oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-2-propanol, BADGE.HCl
InChI-Formel InChI=1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3
SMILES CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2
IUPAC-Name 1-Chlor-3-[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 376.874
Menge 10 mg
Formelmasse 376.144 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.