Learn More
Bisoprololfumarat EP Verunreinigung S, Mikromol™
Artikelnummer. 30460725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460725 4 x 25 mg 100 Milligramm
17943026 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30460725 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0460.1400254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bisoprololfumarat EP Verunreinigung S, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxybenzaldehyde
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), Bisoprolol Imp. S (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity S, Bisoprolol Impurity S, p-Hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, para-Hydroxybenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 122,0368 g/mol