Learn More
Bismut-Titanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398808
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11398808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041669.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12233-34-0 | Bi2O11Ti4 | 785.418 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12233-34-0
Summenformel Bi2O11Ti4
Molekulargewicht (g/mol) 785.418
MDL-Nummer MFCD01310393
InChI-Schlüssel TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione
PubChem CID 56846076
IUPAC-Name Oxo-oxobismutanyloxy-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismutanyloxy)titanio)oxytitanio]oxytitanio]oxytitan
SMILES O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth titanium oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 785.42
Reinheit (%) 99.9%