Learn More
Bismut-Subsalicylat, TRC
Artikelnummer. 30136393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136393 250 mg 250 Milligramm
30009200 1 g 1 Gramm
30006675 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB497290250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14882-18-9
Summenformel C7 H5 Bi O4
Molekulargewicht (g/mol) 362.09
Synonym Bismuth subsalicylate, 2-hydroxy-4H-1,3,2-Benzodioxabismin-4-one, (2-Hydroxybenzoato-O1,O2)oxobismuth,, Oxo(salicylato)bismuth, Basic Bismuth Salicylate, Bismogenol Tosse Inj., Bismuth Oxysalicylate, Bismuth Subsalicylate, Peptosil;
IUPAC-Name 2-Hydroxy-1,3,2-Benzodioxabismin-4-1
SMILES O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth Subsalicylate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
Formelmasse 361.9992
Reinheit (%) >95%