Learn More
Bismutsubnitrat, TRC
Artikelnummer. 30334956
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334956 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334956 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB497285100G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth Subnitrate
CAS 1304-85-4
Menge 100 g
Summenformel Bi H O2 . 4 Bi H2 N O5
Synonym Bismuth subnitrate, Bismuth hydroxide nitrate oxide (Bi5O(OH)9(NO3)4) (8CI), Basic Bismuth Nitrate, Bismuth Magistery, Bismuth Oxynitrate, Bismuth Subnitrate, Bismuth Subnitricum, Bismuth white, Bismuthyl Nitrate, Blanc de Fard, C.I. 77169, C.I. Pigment White 17, Cosmetic White, Flake White, Magistery of bismuth, Novismuth, OrbeSeal, Pigment White 17, Roter, Snowcal 5SW, Spanish White, Vicalin, Vikaline
InChI-Formel InChI=1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
SMILES O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name DiHydroxybismuthanylnitrat;Hydroxy(oxo)bismuthan
Molekulargewicht (g/mol) 1461.99
Formelmasse 1461.8728