Learn More
Bismut-Subgallathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401227 100 g 100 Gramm
11411227 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24187.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 342406-26-2 | C7H5BiO6 | 394.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 342406-26-2
Summenformel C7H5BiO6
Molekulargewicht (g/mol) 394.09
MDL-Nummer MFCD00044980
InChI-Schlüssel JAONZGLTYYUPCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth subgallate, wismutgallathydroxid, dermatol, bismuth gallate, dermatol puder, bismuth subgallas, bismutum subgallicum, basic bismuth gallate, gallic acid bismuth basic salt, wismutgallat, basisches
PubChem CID 16682999
IUPAC-Name 4-hydroxy-1,3,2 $l^{2}-benzodioxabismol-6-carbonsäure;hydrat
SMILES O[Bi]1OC2=C(O1)C(O)=CC(=C2)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth subgallate hydrate
Menge 100 g
Formelmasse 394.10 (Anhydrous)