Learn More
Bismutstandard, 1000 mg/l in 10 % HNO3, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-5533045
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7440-69-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Bi
208.98
MFCD00134033
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
5359367
CHEBI:33301
Bismut
[Bi]
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7440-69-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Bi
208.98
MFCD00134033
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
5359367
CHEBI:33301
Bismut
[Bi]
Includes
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Bi1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Bismuth Standard
CAS Min. % 0.1, 10.0, 89.9
CAS Max. % 0.1, 10.0, 89.9
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix Konzentration Kat.Nr.
10 % HNO3 1.000 μg/ml PLBI 4-2Y, -2X
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Lösungsmittel oder Matrix 10% HNO3
Menge 125 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch