Learn More
Bismuth rod, Puratronic™, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047229.KF
Menge 1 pc.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15474125
  • 710.85 CHF / 1 Stück
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-69-9
208.98
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
5359367
bismuth
Bi
MFCD00134033
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
CHEBI:33301
[Bi]
Spezifikation
Bismuth rod
7440-69-9
Odorless
(metals basis)
MFCD00134033
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
bismuth
5359367
99.9999%
10mm (0.39 in.) dia. x 145mm (5.71 in.) long
1 pc.
≈7.5g/cm
Bi
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
[Bi]
208.98
CHEBI:33301
Puratronic™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation